Få mere at vide
R&D Systems™ CCCP
Artikelnummer. 18782524
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18782524 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782524 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0452/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    1431.15 DKK / 500mg
    Spare 83.85 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Oxidative phosphorylation uncoupler
Widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CCCP
CAS 555-60-2
Mængde 500 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C9H5ClN4
Formel vægt 204.62
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 204.617