Få mere at vide
CC0651, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461499
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16461499 1 mg
16459027 5 mg
16456438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16461499 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15301
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress CC0651 is an allosteric inhibitor of the human Cdc34 ubiquitin-conjugating enzyme. CC0651 potently (IC50=1.72 μM) inhibits the ubiquitination of p27Kip1, as confirmed by dose-response analysis.
CC0651 is an allosteric inhibitor of the human Cdc34 ubiquitin-conjugating enzyme. CC0651 potently (IC50=1.72 μM) inhibits the ubiquitination of p27Kip1, as confirmed by dose-response analysis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CC0651
Fysisk form Solid
CAS 1319207-44-7
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21Cl2NO6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 56 mg/mL (126.61 mM)
SMIL ClC1=CC(Cl)=CC(C2=CC=C(C=C2)C[C@@H]([C@@H]([C@H](C(O)=O)O)O)NC(COC)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 442.29
Formel vægt 442.29
Procent renhed 98.44%