Få mere at vide
HUBER CC-K6 Kølevarmebad
Højde (metrisk):
546 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kølevarmebad
- Temperaturområde: -25 °C til 200 °C
- Kølekapacitet (20 °C): 0,2kW
- Kølekapacitet (0 °C): 0,15kW
- Varmekapacitet: 1,6 - 2,1 kW
- Trykpumpe maks.: 27L/min / 0,7bar
- Sugepumpe maks.: 22L/min / 0,4bar
- Pumpetilslutning: M16 x 1 han
- Badevolumen: 4,5L
- Strømforsyning: 208-240V 1∼ / 2∼ 50/60Hz. Med naturligt kølemiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kølekapacitet | 20 °C ved 0,2 kW, 0 °C ved 0,15 kW, -10 °C ved 0,1 °CkW, til 20 °C (ved 0,05 kW) |
| Pumpetype | Cirkulation |
| Temperaturområde | -25 °C til +200 °C |
| Vise | TFT |
| Funktioner | TFT berøringsskærm, E-grade funktion, integreret programmør, USB-inferans, Ethernet-inferans, RS232-inferans, Plug and Play-kontrolteknologi, kompatibel med spycontrol, nem betjeningskoncept, beskyttelse sikkerhedsfunktion, naturligt kølemiddel |
| Varmekapacitet | 1.6 - 2.1 kW |
| Model- | CC-K6 |
| Pumpekapacitet | 27 l/min; 0,7 bar Tryk, 22 L/min; 0,4 bar Kapacitet |
| Sikkerhedsklasse | 3/FL |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Vis mere |