Få mere at vide
HUBER CC-K12 Kølevarmebad
Højde (metrisk):
430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
CC-K12 med controller 'Pilot ONE'
- Kølevarmebad
- Temperaturområde: -20 °C til 200 °C
- Kølekapacitet (20 °C): 0,25kW
- Kølekapacitet (0 °C): 0,2kW
- Varmekapacitet: 1,8-2,1 kW
- Trykpumpe maks.: 27L/min / 0,7bar
- Sugepumpe maks.: 22L/min / 0,4bar
- Badvolumen: 12L
- Strømforsyning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz. Med naturligt kølemiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kølekapacitet | 20 °C ved 0,25 kW, 0 °C ved 0,2 kW, -10 °C ved 0,12 °CkW, til 20 °C (ved 0,05 kW) |
| Pumpetype | Cirkulation |
| Temperaturområde | -20 °C til +200 °C |
| Vise | TFT |
| Funktioner | RS232 interferens, MPC Controller, naturligt kølemiddel |
| Varmekapacitet | 1.8-2.1 kW |
| Model- | CC-K12 |
| Pumpekapacitet | 27 l/min; 0,7 bar tryk. 22 l/min; 0,4 bar sug |
| Sikkerhedsklasse | 3/FL |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Vis mere |