Få mere at vide
Huber™ CC-E Immersion Cirkulator
Artikelnummer. 15659653
Skift visning
Spænding:
200/240 V
Artikelnummer. Spænding
15659653 200/240 V
1 options
Artikelnummer. 15659653 Leverandør Huber™ Leverandørnr. 2000.0023.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15405.00 DKK
    14140.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 1264.10 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Dykstermostater danner grundlag for mange kombinationer af enheder med polycarbonat- eller rustfri stålbadekar. Leveringsomfanget inkluderer en universal skrueklemme til nem montering på ethvert fartøj.
Nedsænkningstermostater er velegnede til at kontrollere temperaturen i ethvert bad, da skrueklemmen gør det nemt at montere termostaterne på forskellige beholdere. Minustemperaturer opnås i kombination med et kølebad eller dykkøler. Alle modeller er udstyret med en kraftig tryk-/sugepumpe og opfylder kravene i sikkerhedsklasse III (FL) til brug med brændbare væsker. En pumpeadapter til ekstern temperaturstyring og køleslanger til en kølevandstilslutning fås som tilbehør.
Tekniske data
Kommunikation Ethernet, USB (Vært u. enhed), RS232
Flowhastighed 22 l/min.
Pumpetype Kraftig tryk- og sugepumpe
Temperaturområde -30 °C til 200 °C
Type Nedsænkningscirkulator
Elektriske krav 200 til 240 V, 50/60 Hz
Spænding 200/240 V