Få mere at vide
HUBER CC-902 Kølevarmebadscirkulator
Artikelnummer. 13372069
Højde (metrisk):
911 mm
Artikelnummer. 13372069
Brand: HUBER 2026.0005.01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kølebadscirkulatorer er velegnede til at kontrollere temperaturen på eksternt tilsluttede applikationer og termoregulering af genstande direkte i termostatbadet. Typiske anvendelser er: fotometre, refraktometre, viskosimeter, dobbeltkappede reaktionsbeholdere og autoklaver.
CC-902 med controller 'Pilot ONE'
  • Kølende/varmende cirkulationsbad
  • Temperaturområde: -90 °C til 200 °C
  • Kølekapacitet (20 °C): 1,2kW
  • Kølekapacitet (0 °C): 1,2kW
  • Kølekapacitet (-40 °C): 0,9kW
  • Kølekapacitet (-80 °C): 0,2kW
  • Varmekapacitet: 1,5kW
  • Trykpumpe maks.: 25L/min / 0,7bar
  • Sugepumpe maks.: 18,5L/min / 0,4bar
  • Pumpetilslutning: M16 x 1 han
  • Strømforsyning: 230V 1∼ 50 Hz
Tekniske data
Kølekapacitet 100 °C ved 1,2 kW, 20 °C ved 1,2 kW, 0 °C ved 1,2 °CkW, til 20 °C ved 1,1 kW, -40 °C (ved 0,9 kW)
Pumpetype Cirkulation
Temperaturområde -90 °C til +200 °C
Vise TFT
Funktioner TFT berøringsskærm, E-grade funktion, integreret programmør, USB-inferans, Ethernet-inferans, RS232-inferans, Plug and Play-kontrolteknologi, kompatibel med spycontrol, nem betjeningskoncept, beskyttelse sikkerhedsfunktion, naturligt kølemiddel
Varmekapacitet 1.5 kW
Model- CC-902
Pumpekapacitet 33 l/min; 0,7 bar Tryk, 22 L/min; 0,4 bar sug
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
garanti 3 år for aftagelige (Plug & Play) elektroniske regulatorer, 2 år for koslash;lekomponenter, 1 år for mekaniske og elektriske komponenter
Bredde (metrisk) 550 mm
Højde (metrisk) 911 mm
Vægt (metrisk) 129 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz