Få mere at vide
CC-90003, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477367
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477367 5 mg
16475486 100 mg
16433186 25 mg
16404658 10 mg
16430947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112570
MedChemExpress CC-90003 is an irreversible and selective inhibitor of ERK 1/2 with antitumor activity.
CC-90003 is an irreversible and selective inhibitor of ERK 1/2 with antitumor activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CC-90003
CAS 1621999-82-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21F3N6O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (272.66 mM)
SMIL C=CC(NC1=CC(C)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC(OC)=NC=C3C)=NC=C2C(F)(F)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 458.44
Formel vægt 458.44
Procent renhed 99.41%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease