Få mere at vide
CC-885, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473388 10 mg -
16469916 50 mg -
16454626 100 mg -
16452746 25 mg 25mg
16436117 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101488
MedChemExpress CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CC-885
CAS 1010100-07-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21ClN4O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 67.5 mg/mL (153.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1=CC2=C(C(N(C(CC3)C(NC3=O)=O)C2)=O)C=C1)NC4=CC=C(C)C(Cl)=C4
Molekylvægt (g/mol) 440.88
Formel vægt 440.88
Procent renhed 99.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death