Få mere at vide
HUBER CC-300BX Immersion Cirkulator
Artikelnummer. 13311869
Skift visning
Højde (metrisk):
392 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13311869 392 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13311869 Leverandør HUBER Leverandørnr. 2046.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41505.00 DKK
    34317.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 7187.46 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Brotermostater er velegnede til at kontrollere temperaturen i ethvert bad. Eksterne systemer kan også styres ved hjælp af rotationshastighedsstyrede tryksugepumper med VPC-teknologi. Teleskoparmen kan trækkes ud i en længde på maksimalt 884 millimeter.
CC-300BX med controller 'Pilot ONE'
  • Nedsænkningscirkulator
  • Temperaturområde: (-20) 28 °C til 300 °C
  • Varmekapacitet konvertibel: 3,0 / 4,0 kW
  • Trykpumpe maks.: 27L/min / 0,7bar
  • Sugepumpe maks.: 25L/min / 0,4bar
  • Pumpetilslutning: M16 x 1
  • Strømforsyning konvertibel: 230V 1∼ 50/60Hz eller 400V 3 N ∼50Hz
Tekniske data
Kommunikation RS232, Ethernet, USB enhed, USB Vært
Temperaturområde 28 °C til 300 °C
Type Nedsænkningscirkulator
Til brug med (applikation) Styring af temperaturen i ethvert bad
Varmekapacitet 3-3.5 kW
Maks. Tryk 0,7 bar
Maks. Sugning 25 l/min
Model- CC-300 BX
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Bredde (metrisk) 345 mm
Højde (metrisk) 392 mm
Vægt (metrisk) 13 kg
Elektriske krav 200 V-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz