Få mere at vide
HUBER CC-220B Varmebadscirkulator
Artikelnummer. 13391519
Højde (metrisk):
375 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13391519
Brand: HUBER 2059.0001.01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varmebadscirkulatorer med et rustfrit stålbad muliggør temperaturstyring af interne og eksterne termoreguleringsopgaver. Emner kan termoreguleres direkte ved at placere dem i et termostatbad, og styring af eksternt tilsluttede applikationer er også mulig.
CC-220B med controller 'Pilot ONE'
  • Varmebad
  • Temperaturområde: (-30) 25 °C til 200 °C
  • Varmekapacitet: 1,5 - 2,1 kW
  • Trykpumpe maks.: 27L/min / 0,7bar
  • Sugepumpe maks.: 22L/min / 0,4bar
  • Badvolumen: 20L
  • Strømforsyning: 200V-240V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876)
Temperaturområde 25 °C til 200 °C
Type Varme Cirkulationsbad
Varmekapacitet 1.5-2.1 kW
Model- CC-220 B
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Bredde (metrisk) 350 mm
Højde (metrisk) 375 mm
Elektriske krav 200 V-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz