Få mere at vide
HUBER CC-200BX Immersion Cirkulator
Artikelnummer. 13351609
Skift visning
Højde (metrisk):
326 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13351609 326 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13351609 Leverandør HUBER Leverandørnr. 2047.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33580.00 DKK
    27764.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 5815.56 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Brotermostater er velegnede til at kontrollere temperaturen i ethvert bad. Eksterne systemer kan også styres ved hjælp af rotationshastighedsstyrede tryksugepumper med VPC-teknologi. Teleskoparmen kan trækkes ud i en længde på maksimalt 884 millimeter.
CC-200BX med controller 'Pilot ONE'
  • Nedsænkningscirkulator
  • Temperaturområde: (-20) 28 °C til 200 °C
  • Varmekapacitet: 1,5-2,1 kW
  • Trykpumpe maks.: 27L/min / 0,7bar
  • Sugepumpe maks.: 22L/min / 0,4bar
  • Pumpetilslutning: M16 x 1 han
  • Strømforsyning: 200V-240V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Tekniske data
Kommunikation RS232, Ethernet, USB enhed, USB Vært
Temperaturområde 28 °C til 200 °C
Type Nedsænkningscirkulator
Til brug med (applikation) Styring af temperaturen i ethvert bad
Varmekapacitet 1.5-2.1 kW
Maks. Tryk 27 l/min / 0,7 bar
Maks. Sugning 22 l/min / 0,4 bar
Model- CC-200 BX
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Bredde (metrisk) 345 mm
Højde (metrisk) 326 mm
Vægt (metrisk) 7 kg
Elektriske krav 200 V-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz