Få mere at vide
Cole-Parmer™ CC-200-serien Stuart Digitale kolonitællere
Artikelnummer. 30019060
Skift visning
Display Type:
Digital
Artikelnummer. Display Type
30019060 Digital
1 options
Artikelnummer. 30019060 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1421204
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Alsidig enhed kan bruges med 50 til 90 mm petriskåle.
Denne kolonitæller registrerer en optælling, hver gang du trykker en filtmarkør på petriskålen. Samlet antal kan aflæses på det digitale display og bekræftes af en hørbar tone (kan slås til eller fra). Juster det nødvendige tryk for at måle en tælling - egnet til hver bruger.
Undertrinsbelysning leveres af energibesparende, lyse LED'er for blændingsfri observation. Forbedre optællingen af gennemskinnelige eller svære at se kolonier med det medfølgende sorte baggrundsfilter. Beregn det gennemsnitlige antal kolonier over flere plader ved hjælp af middelværdien. Optællingsresultater og statistik, inklusive standardafvigelse, kan sendes direkte til en printer eller computer ved hjælp af det medfølgende USB kabel. Bestil 1,7x og 3x forstørrelsesadaptere separat for lettere at se små kolonier.
  • Kompatibel med filtspidsmarkører til trykfølsom tælling
  • Læs individuelle plader eller beregn et gennemsnit over flere plader
  • Energibesparende, klart hvid LED-lyskilde
  • Antimikrobiel belægning giver yderligere beskyttelse
  • Bekræftelse af hørbar tælling, justerbar trykfølsomhed og mulighed for lys/mørk baggrund øger fleksibiliteten
  • Tilsluttes en printer eller computer for at registrere individuelle eller gennemsnitlige pladetal
Tekniske data
Produkttype Kolonitæller (digital)
Display Type Digital
Oversigt Stuart Digital kolonitæller; 90 til 230 VAC, 50/60 Hz
Dybde (engelsk) 12 tommer
Dybde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Højde (metrisk) 14 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 31 cm
Spænding 90/230 V
garanti 3 år