Få mere at vide
CC-115, MedChemExpress
Beskrivelse
CC-115 is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CC-115 |
| CAS | 1228013-15-7 |
| Farve | Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H16N8O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (59.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1CN=C2C(N1CC)=NC(C3=C(C)N=C(C4=NN=CN4)C=C3)=CN2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.35 |
| Formel vægt | 336.35 |
| Vis mere |