missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CC-115 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16427228
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16427228 10 mg
16423247 50 mg
16409757 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16427228 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16962A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CC-115 hydrochloride is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.

CC-115 hydrochloride is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CC-115 hydrochloride
CAS 1300118-55-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17ClN8O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (134.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.47 mM)
SMIL [H]Cl.O=C1CN=C2C(N1CC)=NC(C3=C(C)N=C(C4=NN=CN4)C=C3)=CN2
Molekylvægt (g/mol) 372.81
Formel vægt 372.81
Procent renhed 98.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.