Få mere at vide
Cbz-D-(-)-Phenylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cbz-D-(-)-Phenylglycine |
| CAS | 17609-52-8 |
| Molekylær formel | C16H15NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO4/c18-15(19)14(13-9-5-2-6-10-13)17-16(20)21-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11H2,(H,17,20)(H,18,19)/t14-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2R)-2-phenyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.29 |
| Formel vægt | 285.1001 |