Få mere at vide
Cbz-Cyclohexyl-L-glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cbz-Cyclohexyl-L-glycine |
| CAS | 69901-75-3 |
| Molekylær formel | C16H21NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (alphaS)-alpha-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]amino]cyclohexaneacetic Acid, (S)-alpha-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]cyclohexaneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO4/c18-15(19)14(13-9-5-2-6-10-13)17-16(20)21-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11H2,(H,17,20)(H,18,19)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C2CCCCC2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-cyclohexyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.34 |
| Formel vægt | 291.1471 |