Få mere at vide
Abnova™ CBS HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Artikelnummer. 16103027
Skift visning
Mængde:
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16103027 100 μg 100µg
1 options
Artikelnummer. 16103027
Brand: Abnova™ L043T6.100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje HEK293
Til brug med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Oversigt CBS HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Genadgangsnr. NM_000071 ;NM_000071
Lyseringsbuffer Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 61kDa
Plasmid pCMV-CBS full length ;pCMV-CBS full length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CBS antibody (Mfr. No. H00000875-M01) by Western Blot.
Mængde 100 μg
Opbevaringsbuffer In modified RIPA Lysis Buffer. ;In modified RIPA Lysis Buffer.
Værtsarter Human
Koncentration 2 mg/mL, 2 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. ;Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UG CBS HEK293 Cell Transient Overexpression Lys
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mercaptoethanol