missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
CBR4 Polyclonal antibody specifically detects CBR4 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CBR4 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 650 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase, carbonic reductase 4, carbonyl reductase 4, carbonyl reductase family member 4, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, EC 1.1.1.100, FLJ14431, Quinone reductase CBR4, SDR45C1, short chain dehydrogenase/reductase family 45C, member 1 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-237 of human CBR4 (NP_116172.2).,, Sequence:, MDKVCAVFGGSRGIGRAVAQLMARKGYRLAVIARNLEGAKAAAGDLGGDHLAFSCDVAKEHDVQNTFEELEKHLGRVNFLVNAAGINRDGLLVRTKTEDMVSQLHTNLLGSMLTCKAAMRTMIQQQGGSIVNVGSIVGLKGNSGQSVYSASKGGLVGFSRALAKEVARKKIRVNVVAPGFVHTDMTKDLKEEHLKKNIPLGRFGETIEVAHAVVFLLESPYITGHVLVVDGGLQLIL |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?