Få mere at vide
Invitrogen™ CBQCA Plus Protein Kvantificeringssæt
Artikelnummer. 18811550
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18811550 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 18811550 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A66522
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CBQCA Plus Protein Quantitation Kit er et specialiseret værktøj designet til nøjagtig kvantificering af proteiner i opløsning.
The CBQCA Plus Protein Quantitation Kit is a specialized tool designed for the accurate quantitation of proteins in solution. This kit is a refined version of the CBQCA Protein Quantitation Kit (Cat. No. C6667), with a significant modification: potassium cyanide, a toxic compound, has been replaced with mandelonitrile, a less-toxic alternative. This change does not compromise the kit's performance, maintaining the same level of sensitivity and accuracy as its predecessor.
CBQCA Plus Protein Quantitation Kit er et specialiseret værktøj designet til nøjagtig kvantificering af proteiner i opløsning. Dette sæt er en raffineret version af CBQCA Protein Quantitation Kit (Kat. Nr. C6667), med en væsentlig modifikation: kaliumcyanid, en giftig forbindelse, er blevet erstattet med mandelonitril, et mindre giftigt alternativ. Denne ændring kompromitterer ikke sættets ydeevne og bevarer samme niveau af følsomhed og nøjagtighed som dets forgænger.
CBQCA Plus Protein Quantitation Kit udviser høj følsomhed og er i stand til at detektere så lidt som 50 ng bovint serumalbumin (BSA) i et assayvolumen på 100 200–μ L. Denne følsomhed giver mulighed for præcise målinger selv i prøver med lavt proteinindhold. Desuden er sættet kompatibelt med rengøringsmidler, en funktion, der øger dens alsidighed. Denne kompatibilitet gør den velegnet til nøjagtig kvantificering af proteiner i nærvær af lipider, membranfraktioner eller detergenter, såvel som til lipoproteiner og små peptider.
Sættet indeholder alle nødvendige komponenter til at udføre –300 800 analyser, afhængigt af koncentrationen af det anvendte substrat. Det resulterende fluorescerende produkt exciteres maksimalt ved 465 nm og har et emissionsmaksimum ved 550 nm. Den er designet til brug med en fluorescens mikropladelæser, men kan også tilpasses til brug med et standard fluorometer eller minifluorometer efter fortynding af reaktionsblandingen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 50 ng til 150μ g
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 300 til 800 analyser
• Komponent A: ATTO-TAG CBQCA-derivatiseringsreagens, 5 mg
• Komponent B: Dimethylsulfoxid (DMSO), 1 ml
• Komponent C: Mandelonitril, 20 mM i 4 ml DMSO
• Komponent D: Bovint serumalbumin (BSA) standard, 4 mg
• BupH Borate bufferpakke
Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttes mod lys.
Assay Fluorescerende proteinanalyse
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Til brug med (applikation) Kvantificering af proteiner i opløsning
Til brug med (udstyr) Mikropladelæser, fluorometer
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Våd is
Format Sæt
Excitation/Emission 465/550 nm