Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CBMR 0083
Beskrivelse
CBMR 0083 is a potent allosteric free fatty acid receptor 1 (FFA1) and 4 (FFA4) agonist (EC50 values are 1 and 2 nM for FFA1 and FFA4, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[3-[[4-Amino-6-[[2-(2,5-dichlorophenyl)ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methoxy]-5-methylphenyl]-2-pyrrolidinone |
| CAS | 2839486-16-5 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Free Fatty Acid Receptor Agonists |
| Molekylær formel | C23H24Cl2N6O2 |
| Renhed | 0.98 |