missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CBM 301940
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18738916
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18738916 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18738916 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6319/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent malonyl-CoA decarboxylase inhibitor

CBM 301940 is a potent malonyl-CoA decarboxylase (MCD) inhibitor (IC50 = 23 nM). Suppresses malonyl-CoA degradation and fatty acid oxidation in isolated rat hearts, leading to secondary increase in glucose oxidation. Improves cardiac function during reperfusion of ischemic isolated rat hearts. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)-4,5-dihydroisoxazole-3-carboxamido)butanoate
CAS 902146-11-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C15H20F6N2O5
Formel vægt 422.32
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.