missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
CBFA2T3 Polyclonal antibody specifically detects CBFA2T3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CBFA2T3 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | APC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | core-binding factor, runt domain, alpha subunit 2; translocated to, 3, hMTG16, MTG16ETO2, MTG8-related protein 2, MTGR2MTG8-related gene 2, Myeloid translocation gene on chromosome 16 protein, protein CBFA2T3, Zinc finger MYND domain-containing protein 4, ZMYND4myeloid translocation gene 8 and 16b |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 593-653 of human CBFA2T3 (NP_005178.4).,, Sequence:, DRDPLHPEHLSKRPCTLNPAQRYSPSNGPPQPTPPPHYRLEDIAMAHHFRDAYRHPDPRELRERHRPLVVPGSRQEEVIDHKLTER |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?