missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CBA

Beskrivelse
CBA is a selective TRPM4 blocker (IC50 = 1.5 μM). Exhibits no significant activity against TRPM5, TRPM7, TRPM8, TRPV1, TRPV3, TRPV6 and a range of other ion channels and receptors. Displays neuroprotective effects against glutamate-induced neurodegeneration in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-[[2-(2-chlorophenoxy)acetyl]amino]benzoic acid |
| CAS | 351424-20-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C15H11Cl2NO4 |
| Formel vægt | 340.16 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?