Få mere at vide
CB1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
CB1-IN-1 (BPRCB1184) is a peripherally restricted CB1R antagonist, with Ki of 0.3 nM and 21 nM for CB1R (EC50 = 3 nM) and CB2R, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CB1-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1429239-98-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H31Cl2F3N6O3S2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BPRCB1184 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (166.30 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |