Få mere at vide
CB-7921220, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483618 10 mg
16456347 5 mg
16432796 25 mg
16420017 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101862
MedChemExpress CB-7921220 is an adenylate cyclase inhibitor.
CB-7921220 is an adenylate cyclase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CB-7921220
CAS 115453-99-1
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12N2O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (208.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NC(/C=C/C2=CC=C(N)C=C2)=CC=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 240.26
Formel vægt 240.26
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation