missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CB 300919, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498647
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498647 5 mg
16436048 10 mg
16432187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14375

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CB 300919 is a quinazoline-based antitumour agent with high activity in the CH1 human ovarian tumour xenograft. CB 300919 has a continuous exposure (96 h) growth inhibition IC50 value of 2 nM in human CH1 ovarian tumor xenograft.

CB 300919 is a quinazoline-based antitumour agent with high activity in the CH1 human ovarian tumour xenograft. CB 300919 has a continuous exposure (96 h) growth inhibition IC50 value of 2 nM in human CH1 ovarian tumor xenograft.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CB 300919
Fysisk form Solid
CAS 289715-28-2
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H34ClN7O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CN1CCN(CC1)CC2=NC3=C(C(N2C)=O)C=C(CN(CC#C)C4=CC=C(C=C4)C(NCC5=CC=CN=C5)=O)C(Cl)=C3
Molekylvægt (g/mol) 584.11
Formel vægt 584.11
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.