Få mere at vide
CB 13, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CB-13 |
| CAS | 432047-72-8 |
| Molekylær formel | C26H24O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| SMIL | CCCCCOc1ccc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14 |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.5 |