Få mere at vide
CAY10650, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484168
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484168 10 mg -
16470517 50 mg -
16461099 1 mg -
16446877 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484168 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.
CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAY10650
CAS 1233706-88-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H25NO6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (91.20 mM)
SMIL O=C(CN1C(C=CC(C(O)=O)=C2)=C2C(C(C(C)C)=O)=C1)COC(C=C3)=CC=C3OC4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 471.5
Formel vægt 471.5
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation