Få mere at vide
CAY10603, MedChemExpress
Beskrivelse
CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CAY10603 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1045792-66-2 |
| Farve | Light Nude |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H30N4O6 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | BML-281 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM) |
| Vis mere |