missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies CAY10585
Beskrivelse
- CAY10585 inhibits hypoxia inducible factor 1 (HIF-1) accumulation in a concentration and time-dependent manner and significantly suppresses transcriptional activity of HIF-1 target genes (Lee et al.)
- Inhibits BMP9- and HIF-1-induced osteogenic differentiation in mesenchymal stem cells (Hu et al.)
- Rescues cardiomyocyte differentiation in Fgfr1(-/-) mouse embryonic stem cells (Crescini et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 934593-90-5 |
| Synonym | HIF-1α inhibitor; Hypoxia Inducible Factor-1α Inhibitor |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C26H29NO5 |
| Renhed | ≥97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?