missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CAY 10566, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[4-(2-Chloro-5-fluorophenoxy)-1-piperidinyl]-6-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridazine |
| CAS | 944808-88-2 |
| Molekylær formel | C18H17ClFN5O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | CAY 10566, 3-[4-(2-Chloro-5-fluorophenoxy)-1-piperidinyl]-6-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridazine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17ClFN5O2/c1-11-21-24-18(26-11)15-4-5-17(23-22-15)25-8-6-13(7-9-25)27-16-10-12(20)2-3-14(16)19/h2-5,10,13H,6-9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1oc(nn1)c2ccc(nn2)N3CCC(CC3)Oc4cc(F)ccc4Cl |
| IUPAC navn | 2-[6-[4-(2-chloro-5-fluorophenoxy)piperidin-1-yl]pyridazin-3-yl]-5-methyl-1,3,4-oxadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.81 |
| Formel vægt | 389.1055 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?