Få mere at vide
CAY 10465, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477377
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477377 5 mg -
16420957 50 mg -
16414668 10 mg 10mg
16405506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112627
MedChemExpress CAY 10465 is a selective and high-affinity AhR agonist, with a Ki of 0.2 nM, and shows no effect on estrogen receptor (Ki >100000 nM).
CAY 10465 is a selective and high-affinity AhR agonist, with a Ki of 0.2 nM, and shows no effect on estrogen receptor (Ki >100000 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAY 10465
Fysisk form Solid
CAS 688348-33-6
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H9Cl2F3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.33 mM)
SMIL FC(C1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 317.13
Formel vægt 317.13
Procent renhed 99.0%