Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Udstyrsmærker
- Brady™ Forsigtig-etiketter
Brady™ Forsigtig-etiketter
Artikelnummer. 11796835 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Besked:
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR
Defense de fermer la vanne
FARE CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARE FORSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARE NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARE NE PAS TOUCHER
FARE, DENNE MÆRKE OG LÅS SKAL KUN FJERNES AF PERSON, DER VISES PÅ RYGGEN
Fordømmelse
Forpligtelse Gen.
Forsvar d ’enclencher
Forsvar d ’ouvrir la vanne
HORS SERVICE
Ingen bruger
Ingen pas toucher
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fordømmelse
Ne pas ouvrir
SERVICE ENTRETIEN
Bredde (metrisk):
50 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Besked | Bredde (metrisk) | Pakningsstørrelse | Længde (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 11796835 | DANGER TRAVAUX EN COURS PAR | 75 mm | 1 pakke | - |
| 11746815 | Fordømmelse | 50 mm | 1 pakke | 110 mm |
| 11726835 | FARE FORSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11716835 | FARE CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11736835 | FARE NE PAS TOUCHER | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11796815 | Forsvar d ’enclencher | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11716825 | Forsvar d ’ouvrir la vanne | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11746825 | Ne pas fermer | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11776815 | Defense de fermer la vanne | 50 mm | 1 pakke | 110 mm |
| 11756815 | Ne pas couper l ’electricite | 50 mm | 1 pakke | 110 mm |
| 11726825 | Ne pas ouvrir | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11786815 | Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien | 50 mm | 1 pakke | 110 mm |
| 11786825 | Ne pas mettre en marche | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11766825 | Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fordømmelse | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11776825 | Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etikette ne peut etre enlevee que par: | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11706825 | Ne pas mettre en marche Cette etikette ne peut etre enlevee que par: | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11766815 | Ingen pas toucher | 50 mm | 1 pakke | 110 mm |
| 11766835 | Forpligtelse Gen. | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11736825 | Ingen bruger | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11746835 | Forpligtelse Gen. | 75 mm | 1 pakke | 75 mm |
| 11706835 | FARE, DENNE MÆRKE OG LÅS SKAL KUN FJERNES AF PERSON, DER VISES PÅ RYGGEN | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11796825 | HORS SERVICE | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11706845 | FARE NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION | 75 mm | 1 pakke | - |
| 11776835 | SERVICE ENTRETIEN | 50 mm | 1 pakke | 50 mm |
| 11756835 | SERVICE ENTRETIEN | 75 mm | 1 pakke | 75 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11796835
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
230775
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
201.00 DKK
187.10 DKK / Pakke med 1
Spare 13.90 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Pk. |
| Produkttype | Tag |
| Alternativt varenummer | TAG-F- DANGER TRAVAUX EN COURS-75X160MM |
| Farve | Sort, rød på hvid |
| Materiale | Polyester |
| Besked | DANGER TRAVAUX EN COURS PAR |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Højde (engelsk) | 6,3'' |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Tykkelse | 0.249 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +100 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +212 °F |
| Bredde (engelsk) | 2,95 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) hul | 7 mm |
| Etikettype | Lockout Tagout Tags |
| Vis mere Vis mindre |