Få mere at vide
Brady™ Forsigtig-etiketter
Artikelnummer. 11796825
Besked:
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR
Defense de fermer la vanne
FARE CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARE FORSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARE NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARE NE PAS TOUCHER
FARE, DENNE MÆRKE OG LÅS SKAL KUN FJERNES AF PERSON, DER VISES PÅ RYGGEN
Fordømmelse
Forpligtelse Gen.
Forsvar d ’enclencher
Forsvar d ’ouvrir la vanne
HORS SERVICE
Ingen bruger
Ingen pas toucher
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fordømmelse
Ne pas ouvrir
SERVICE ENTRETIEN
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11796825
Brand: Brady™ 225253
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 10 Pk.
Type Tag
Alternativt varenummer TAG-HORS SERV ICE-50X110MM
Farve Sort, gul på hvid
Materiale Polyester
Besked HORS SERVICE
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 4,33 tommer
Højde (metrisk) 110 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Tykkelse 0.249 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Bredde (engelsk) 1,97 tommer.
Bredde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) hul 7 mm
Etikettype Lockout Tagout Tags