Få mere at vide
Brady™ Forsigtig-etiketter
Besked:
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR
Defense de fermer la vanne
FARE CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARE FORSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARE NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARE NE PAS TOUCHER
FARE, DENNE MÆRKE OG LÅS SKAL KUN FJERNES AF PERSON, DER VISES PÅ RYGGEN
Fordømmelse
Forpligtelse Gen.
Forsvar d ’enclencher
Forsvar d ’ouvrir la vanne
HORS SERVICE
Ingen bruger
Ingen pas toucher
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fordømmelse
Ne pas ouvrir
SERVICE ENTRETIEN
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Pk. |
| Type | Tag |
| Alternativt varenummer | TAG-NE PS METTRE EN.-50X110MM |
| Farve | Hvid på rød |
| Materiale | Polyester |
| Besked | Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fordømmelse |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Højde (engelsk) | 4,33 tommer |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Vis mere |