Få mere at vide
Brady™ Forsigtig-etiketter
Artikelnummer. 11756835
Besked:
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR
Defense de fermer la vanne
FARE CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARE FORSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARE NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARE NE PAS TOUCHER
FARE, DENNE MÆRKE OG LÅS SKAL KUN FJERNES AF PERSON, DER VISES PÅ RYGGEN
Fordømmelse
Forpligtelse Gen.
Forsvar d ’enclencher
Forsvar d ’ouvrir la vanne
HORS SERVICE
Ingen bruger
Ingen pas toucher
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fordømmelse
Ne pas ouvrir
SERVICE ENTRETIEN
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11756835
Brand: Brady™ 225259
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 10 Pk.
Type Tag
Alternativt varenummer TAG-SERVICE D 'ENTRETIEN-75X160MM
Farve Blå på hvidt
Materiale Polyester
Besked SERVICE ENTRETIEN
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 6,3''
Højde (metrisk) 160 mm
Længde (metrisk) 75 mm
Længde (engelsk) 3 tommer
Tykkelse 0.249 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) hul 7 mm
Etikettype Lockout Tagout Tags