Få mere at vide
Brady™ Forsigtig-etiketter
Artikelnummer. 11746815
Skift visning
Besked:
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR
Defense de fermer la vanne
FARE CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARE FORSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARE NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARE NE PAS TOUCHER
FARE, DENNE MÆRKE OG LÅS SKAL KUN FJERNES AF PERSON, DER VISES PÅ RYGGEN
Fordømmelse
Forpligtelse Gen.
Forsvar d ’enclencher
Forsvar d ’ouvrir la vanne
HORS SERVICE
Ingen bruger
Ingen pas toucher
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etikette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fordømmelse
Ne pas ouvrir
SERVICE ENTRETIEN
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Besked Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11746815 Fordømmelse 110 mm 50 mm 1 pakke
11726835 FARE FORSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION 50 mm 50 mm 1 pakke
11716835 FARE CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO 50 mm 50 mm 1 pakke
11736835 FARE NE PAS TOUCHER 50 mm 50 mm 1 pakke
11796815 Forsvar d ’enclencher 50 mm 50 mm 1 pakke
11716825 Forsvar d ’ouvrir la vanne 50 mm 50 mm 1 pakke
11746825 Ne pas fermer 50 mm 50 mm 1 pakke
11776815 Defense de fermer la vanne 110 mm 50 mm 1 pakke
11756815 Ne pas couper l ’electricite 110 mm 50 mm 1 pakke
11726825 Ne pas ouvrir 50 mm 50 mm 1 pakke
11786815 Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien 110 mm 50 mm 1 pakke
11786825 Ne pas mettre en marche 50 mm 50 mm 1 pakke
11766825 Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fordømmelse 50 mm 50 mm 1 pakke
11776825 Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etikette ne peut etre enlevee que par: 50 mm 50 mm 1 pakke
11706825 Ne pas mettre en marche Cette etikette ne peut etre enlevee que par: 50 mm 50 mm 1 pakke
11766815 Ingen pas toucher 110 mm 50 mm 1 pakke
11766835 Forpligtelse Gen. 50 mm 50 mm 1 pakke
11736825 Ingen bruger 50 mm 50 mm 1 pakke
11746835 Forpligtelse Gen. 75 mm 75 mm 1 pakke
11706835 FARE, DENNE MÆRKE OG LÅS SKAL KUN FJERNES AF PERSON, DER VISES PÅ RYGGEN 50 mm 50 mm 1 pakke
11796825 HORS SERVICE 50 mm 50 mm 1 pakke
11706845 FARE NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION - 75 mm 1 pakke
11796835 DANGER TRAVAUX EN COURS PAR - 75 mm 1 pakke
11776835 SERVICE ENTRETIEN 50 mm 50 mm 1 pakke
11756835 SERVICE ENTRETIEN 75 mm 75 mm 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 11746815 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 225238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 DKK
    134.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.40 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Tekniske data
Mængde 10 Pk.
Type Tag
Alternativt varenummer TAG-VIERGE FR-50X110MM
Farve Rød på hvid
Materiale Polyester
Besked Fordømmelse
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 4,33 tommer
Højde (metrisk) 110 mm
Længde (metrisk) 110 mm
Længde (engelsk) 4,3''
Tykkelse 0.249 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Bredde (engelsk) 1,97 tommer.
Bredde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) hul 7 mm
Etikettype Lockout Tagout Tags