Få mere at vide
WTW™ Katoderens Slibefolie til WTW™ Ilt sensor
Artikelnummer. 10499492
Skift visning
Sondetype:
Iltsensor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Sondetype Pakningsstørrelse
10499492 Iltsensor Hver
1 options
Artikelnummer. 10499492 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 203680
På lager
Tekniske data
Til brug med (udstyr) TriOxmatic og CellOx Serie Oxyygen Sensor
Type Katoderens slibefolie
Sondetype Iltsensor