Få mere at vide
Applied Biosystems™ Katodebufferbeholder (CBC) til 3500-seriens systemer til analyse af proteinkvalitet
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
The Cathode Buffer Container (CBC) contains 1X running buffer to support protein quality analysis applications on the Applied Biosystems™ 3500 Series genetic analyzers for protein quality analysis. The container has two separate compartments: the left provides the cathode buffer for electrophoresis and the right provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections. The CBC is ready-to-use and disposable with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the CBC is heat-sealed with a plastic film, which is removed prior to installation on the instrument. Each package includes four containers.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 4 katodebufferbeholdere. Opbevares ved 2 –8 °C indtil klar til brug. Se udløbsdatoen på etiketten. |
| Til brug med (udstyr) | 3500 genetisk analysator til proteinkvalitetsanalyse, 3500xL genetisk analysator til proteinkvalitetsanalyse |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Produkttype | Katodebufferbeholder |
| Mængde | 4 containere |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
Må kun benyttes til forskningsformål.