Få mere at vide
Applied Biosystems™ Katodebufferbeholder (CBC) til 3500-seriens systemer til analyse af proteinkvalitet
Artikelnummer. 15889876 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
4 containere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15889876
Brand: Applied Biosystems™ A31279
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cathode Buffer Container (CBC) indeholder 1X løbebuffer for at understøtte proteinkvalitetsanalyseapplikationer på Applied Biosystems™ 3500 Series genetiske analysatorer til proteinkvalitetsanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 4 katodebufferbeholdere.
Opbevares ved 2 –8 °C indtil klar til brug. Se udløbsdatoen på etiketten.
Til brug med (udstyr) 3500 genetisk analysator til proteinkvalitetsanalyse, 3500xL genetisk analysator til proteinkvalitetsanalyse
Til brug med (applikation) Sequencing
Produkttype Katodebufferbeholder
Mængde 4 containere
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål.