Få mere at vide
Applied Biosystems™ Katodebufferbeholder (CBC) til 3500-seriens systemer til analyse af proteinkvalitet
Artikelnummer. 15889876 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 containere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15889876 4 containere Hver
1 options
Artikelnummer. 15889876 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A31279
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cathode Buffer Container (CBC) indeholder 1X løbebuffer for at understøtte proteinkvalitetsanalyseapplikationer på Applied Biosystems™ 3500 Series genetiske analysatorer til proteinkvalitetsanalyse.
The Cathode Buffer Container (CBC) contains 1X running buffer to support protein quality analysis applications on the Applied Biosystems™ 3500 Series genetic analyzers for protein quality analysis. The container has two separate compartments: the left provides the cathode buffer for electrophoresis and the right provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections. The CBC is ready-to-use and disposable with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the CBC is heat-sealed with a plastic film, which is removed prior to installation on the instrument. Each package includes four containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 4 katodebufferbeholdere.
Opbevares ved 2 –8 °C indtil klar til brug. Se udløbsdatoen på etiketten.
Til brug med (udstyr) 3500 genetisk analysator til proteinkvalitetsanalyse, 3500xL genetisk analysator til proteinkvalitetsanalyse
Til brug med (applikation) Sequencing
Produkttype Katodebufferbeholder
Mængde 4 containere
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål.