Få mere at vide
Applied Biosystems™ Katodebufferbeholder (CBC), til 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 12070120 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12070120 4 pakke Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 12070120 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4408256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 DKK
    1737.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 282.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Katodebufferbeholderen (CBC) indeholder 1X kørebuffer til at understøtte alle elektroforeseapplikationer på Applied Biosystems 3500 og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer.
The cathode buffer container (CBC) contains 1X running buffer to support all electrophoresis applications on Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. The container has two separate compartments, the left side provides the cathode buffer for electrophoresis and the right side provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections.
The CBC is made in a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the CBC is heat sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers.
Ordreinfo
4 Pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 4 pakker katodebufferbeholder. Opbevar katodebufferbeholderen ved 2-8 C, °indtil den skal bruges. Se udløbsdatoen på etiketten.
Til brug med (udstyr) 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser
Type Katodebufferbeholder
Mængde 4 pakke