Få mere at vide
Applied Biosystems™ Katodebufferbeholder Dx
Artikelnummer. 15968826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15968826 4 Ea. Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15968826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4408258
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Katodebufferbeholderen Dx indeholder 1X kørebuffer til at understøtte elektroforeseapplikationer på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer.
Cathode Buffer Container Dx er til brug med Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer.
Katodebufferbeholderen Dx indeholder 1X kørebuffer til at understøtte elektroforeseapplikationer på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer. Cathode Buffer Container Dx har to separate rum: den venstre side giver katodebufferen til elektroforese, og den højre side sørger for en kapillarvask og udstødningsfunktionalitet for brugt polymeraffald mellem injektionerne. Cathode Buffer Container Dx er en engangsbeholder, der er klar til brug med et radiofrekvensidentifikationsmærke (RFID) indbygget i etiketten. Toppen af katodebufferbeholderen Dx er varmeforseglet med en plastikfilm, som skal fjernes før direkte installation på instrumentet. Hver pakke indeholder fire individuelle beholdere. Septa Cathode Buffer Container Dx (sælges separat) bruges til at forsegle Cathode Buffer Container Dx containeren.
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer. Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer skal bruges af uddannede operatører til analyse af humant DNA til påvisning af fluorescensmærkede DNA-nukleotider ved kapillærelektroforese. Der henvises til det relevante Applied Biosystems Dx genetisk analysator brugervejledning for yderligere detaljer.
Katodebufferbeholderen (CBC) indeholder 1x kørebuffer for at understøtte alle elektroforeseapplikationer på 3500 Dx-seriens genetiske analysatorer.
Ordreinfo
4 Pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgangsmateriale DNA, RNA
Mængde 4 Ea.
Til brug med (udstyr) 3500xL Dx Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetisk Analyzer
Produkttype Katodebufferbeholder
Forsendelsestilstand Våd is
Indhold og opbevaring Hver pakke indeholder 4 bufferbeholdere.
Opbevares ved 2-8 °C.
Kun til in vitro diagnostisk brug