missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human Cathepsin S/CTSS ELISA Kit
Beskrivelse
Proteinet CTSS, et medlem af peptidase C1-familien, er en lysosomal cysteinproteinase, der kan deltage i nedbrydningen af antigene proteiner til peptider til præsentation på MHC klasse II-molekyler. Proteinet kan fungere som en elastase over et bredt pH-område i alveolære makrofager.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P25774 |
| Analyseområde | 4,1 til 1000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 4 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 1520 |
| Gen symbol | CTSS |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?