Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin K-substrat (fluorogent)
Artikelnummer. 15456189
Skift visning
Substratmængde:
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substratmængde Pakningsstørrelse
15456189 25 mg 25mg
15446189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456189 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64082.MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
For cellulære og molekylærbiologiske anvendelser | 578,65 g/mol
Et følsomt fluorogent substrat for cathepsin K
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Et følsomt fluorogent substrat for cathepsin K
Substrattype Cathepsin substrat
Molekylvægt (g/mol) 578.65
Opbevaringskrav -30° til -10 °C
Substratmængde 25 mg