Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin G-hæmmer I
Artikelnummer. 15427149
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427149 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 15427149 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65957.M^
 Begrænset vare
På lager
En potent, selektiv, reversibel, kompetitiv, ikke-peptidhæmmer af cathepsin G
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En potent, selektiv, reversibel, kompetitiv, ikke-peptidhæmmer af cathepsin G
CAS 429676-93-7
Molekylær formel C36H33N2O6P
Formel vægt 620.60
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO
Form Fast stof