Få mere at vide
Abcam Cathepsin B-hæmmers screeningssæt (fluorometrisk)
Artikelnummer. 32111730 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
32111730 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 32111730 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab185438100Test
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Abcams Cathepsin B Inhibitor Screening Kit (ab185438) udnytter Cathepsin B's evne til at spalte det syntetiske AFC-baserede peptidsubstrat for at frigive AFC, som let kan kvantificeres med en fluorometer eller fluorescensmikropladelæser.
Abcams Cathepsin B Inhibitor Screening Kit (ab185438) udnytter Cathepsin B's evne til at spalte det syntetiske AFC-baserede peptidsubstrat for at frigive AFC, som let kan kvantificeres med en fluorometer eller fluorescensmikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 100 prøver