Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin B-hæmmer III
Artikelnummer. 15486849
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486849 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15486849 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65347.#0
 Begrænset vare
På lager
CA-074 er en potent og specifik hæmmer af cathepsin B in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En inhibitor af Cathepsin B
CAS 134448-10-5
Molekylær formel C18H29N3O6
Formel vægt 383,44 g/mol
Synonym CA-074; [L-3-trans-(propylcarbamoyl)oxiran-2-carbonyl]-L-isoleucyl-L-prolin
Opløselighed Opløselig i methanol ved 1 mg/ml; Også opløselig i DMSO eller ethanol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver