missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Catharanthinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Catharanthinic Acid |
| CAS | 63944-54-7 |
| Molekylær formel | C20H22N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-2-13-9-12-10-20(19(23)24)17-15(7-8-22(11-12)18(13)20)14-5-3-4-6-16(14)21-17/h3-6,9,12,18,21H,2,7-8,10-11H2,1H3,(H,23,24) |
| SMIL | CCC1=CC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)O |
| IUPAC navn | 17-ethyl-3,13-diazapentacyclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4,6,8,16-pentaene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.4 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?