Få mere at vide
MedChemExpress Catharanthine
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.43 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 2468-21-5 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 99.76% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (297.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Synonym | (+)-3,4-Didehydrocoronaridine |
| Mål | Calcium Channel |
| Vis mere |