Få mere at vide
Catecholsulfonphthalein, Pure, Metal Indicator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10273180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10273180 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10273180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3360/44
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 115-41-3
Molekylær formel C19H14O7S
MDL nummer 5868
Formel vægt 386.36g/mol
Emballage Glaskrukke
Farve Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver